2-Chloro-N-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300674-1G
APOSPC300674-1GEA 359 EUR
APOSPC300674-1G
2-Chloro-N-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetamide
2-Chloro-N-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetamide
Formel: C₉H₈ClF₃N₂O
Molecular Weight: 252,621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194594
CAS-Nummer: 1308649-80-0