1-(4-Fluorophenoxy)-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300682-1G
APOSPC300682-1GEA
346
EUR
APOSPC300682-1G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formel:
C₁₉H₂₂FN₃O₄ Molecular Weight: 375,394 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146813 CAS-Nummer: 1254122-84-3 |