4-{[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300689-1G
APOSPC300689-1GEA
335
EUR
APOSPC300689-1G
4-{[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
4-{[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₃ Molecular Weight: 274,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311984 CAS-Nummer: 402479-90-7 |