4-Bromo-3-fluoro-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300694-1G
APOSPC300694-1GEA
296
EUR
APOSPC300694-1G
4-Bromo-3-fluoro-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-3-fluoro-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₃BrFNO₃S Molecular Weight: 338,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18804166 CAS-Nummer: 1207256-50-5 |