{5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300695-1G
APOSPC300695-1GEA
125
EUR
APOSPC300695-1G
{5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furyl}methanol
{5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furyl}methanol
Formel:
C₁₃H₈F₆O₂ Molecular Weight: 310,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052573 CAS-Nummer: 424803-19-0 |