2-Methyl-5-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300698-1G
APOSPC300698-1GEA
206
EUR
APOSPC300698-1G
2-Methyl-5-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-Methyl-5-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 244,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441492 CAS-Nummer: 1427460-89-6 |