4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300702-1G
APOSPC300702-1GEA
395
EUR
APOSPC300702-1G
4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11615821 CAS-Nummer: 1171927-41-5 |