3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300707-1G
APOSPC300707-1GEA
433
EUR
APOSPC300707-1G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848410 CAS-Nummer: 885693-99-2 |