3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 0 EUR
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660166
CAS-Nummer: 886500-80-7