5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300709-1G
APOSPC300709-1GEA
213
EUR
APOSPC300709-1G
5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-oxazole
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406837 CAS-Nummer: 1227954-44-0 |