1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300710-1G
APOSPC300710-1GEA
241
EUR
APOSPC300710-1G
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
439097-58-2 |