2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300715-1G
APOSPC300715-1GEA 193 EUR
APOSPC300715-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formel: C₈H₆F₃N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804172
CAS-Nummer: 830334-29-7