2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300716-1G
APOSPC300716-1GEA 241 EUR
APOSPC300716-1G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formel: C₈H₈F₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804173
CAS-Nummer: 1228794-36-2