5-Chloro-2-fluorobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300719-1G
APOSPC300719-1GEA
306
EUR
APOSPC300719-1G
5-Chloro-2-fluorobenzhydrazide
5-Chloro-2-fluorobenzhydrazide
Formel:
C₇H₆ClFN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09816933 CAS-Nummer: 657424-44-7 |