2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300720-1G
APOSPC300720-1GEA 319 EUR
APOSPC300720-1G
2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆ClFN₂O
Molecular Weight: 212,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09041034
CAS-Nummer: 350672-17-2