N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300732-1G
APOSPC300732-1GEA 601 EUR
APOSPC300732-1G
N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formel: C₁₅H₁₄F₃N₃O₂
Molecular Weight: 325,286 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12406832
CAS-Nummer: 1227954-80-4