4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300734-250MG
APOSPC300734-250MGEA
0
EUR
APOSPC300734-250MG
4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01436021 CAS-Nummer: 78335-26-9 |