3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300738-250MG
APOSPC300738-250MGEA
383
EUR
APOSPC300738-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrF₃N₂O₂ Molecular Weight: 309,039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168281 CAS-Nummer: 1355171-41-3 |