2-[(Dimethylamino)methylene]-6-fluoroindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300746-100MG
APOSPC300746-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC300746-100MG
2-[(Dimethylamino)methylene]-6-fluoroindan-1-one
2-[(Dimethylamino)methylene]-6-fluoroindan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₂FNO Molecular Weight: 205,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442756 CAS-Nummer: 1427462-76-7 |