2-{4-[5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300755-1G
APOSPC300755-1GEA
296
EUR
APOSPC300755-1G
2-{4-[5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
2-{4-[5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Formel:
C₉H₁₃F₃N₄OS Molecular Weight: 282,286 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25976391 CAS-Nummer: 1713589-54-8 |