8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300756-1G
APOSPC300756-1GEA 258 EUR
APOSPC300756-1G
8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27995619
CAS-Nummer: 1858241-44-7