2,3,5-Trifluoro-4-hydrazinobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,5-Trifluoro-4-hydrazinobenzohydrazide
PC300757-1G
APOSPC300757-1GEA
361
EUR
APOSPC300757-1G
2,3,5-Trifluoro-4-hydrazinobenzhydrazide
2,3,5-Trifluoro-4-hydrazinobenzhydrazide
Formel:
C₇H₇F₃N₄O Molecular Weight: 220,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995621 CAS-Nummer: 1823962-17-9 |