Ethyl 2,3,5-trifluoro-4-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300759-1G
APOSPC300759-1GEA
319
EUR
APOSPC300759-1G
Ethyl 2,3,5-trifluoro-4-hydroxybenzoate
Ethyl 2,3,5-trifluoro-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698251 CAS-Nummer: 1214351-42-4 |