Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300760-1G
PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA
364
EUR
APOSPC300760-1G
APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16877111 CAS-Nummer: 1656263-44-3 |