5-(4-Fluoro-3-iodophenyl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300765-1G
APOSPC300765-1GEA
478
EUR
APOSPC300765-1G
5-(4-Fluoro-3-iodophenyl)-1,3-oxazole
5-(4-Fluoro-3-iodophenyl)-1,3-oxazole
Formel:
C₉H₅FINO Molecular Weight: 289,045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995623 CAS-Nummer: 1823893-90-8 |