3-Iodo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300768-1G
APOSPC300768-1GEA
546
EUR
APOSPC300768-1G
3-Iodo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Iodo-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅F₃IN Molecular Weight: 287,021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27934112 CAS-Nummer: 944317-26-4 |