2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300769-1G
APOSPC300769-1GEA
371
EUR
APOSPC300769-1G
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
Formel:
C₁₇H₁₂FN₃O₂·BrH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995622 CAS-Nummer: 1858250-77-7 |