5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300771-1G
APOSPC300771-1GEA 371 EUR
APOSPC300771-1G
5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
5-(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)-1,3-oxazole
Formel: C₁₁H₈FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27995625
CAS-Nummer: 1823272-05-4