4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300772-1G
APOSPC300772-1GEA
420
EUR
APOSPC300772-1G
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃S Molecular Weight: 271,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995628 CAS-Nummer: 1858250-86-8 |