4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300774-1G
APOSPC300774-1GEA
371
EUR
APOSPC300774-1G
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃S Molecular Weight: 259,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995632 CAS-Nummer: 1858241-52-7 |