2-Phenyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300775-1G
APOSPC300775-1GEA
371
EUR
APOSPC300775-1G
2-Phenyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2-Phenyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 295,256 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11113427 CAS-Nummer: 149770-27-4 |