6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300776-1G
APOSPC300776-1GEA
1810
EUR
APOSPC300776-1G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22076853 CAS-Nummer: 1536950-06-7 |