2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300779-1G
PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA
0
EUR
APOSPC300779-1G
APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03644663 CAS-Nummer: 852952-20-6 |