3-(Dimethylamino)-1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300780-1G
APOSPC300780-1GEA
372
EUR
APOSPC300780-1G
3-(Dimethylamino)-1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₂H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 259,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26939178 CAS-Nummer: 154258-46-5 |