Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300782-1G
PC300782-5G
PC300782-250MG
APOSPC300782-1GEA
232
EUR
APOSPC300782-1G
APOSPC300782-5G
APOSPC300782-250MG
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Formel:
C₁₄H₁₆F₃NO₃ Molecular Weight: 303.277 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103344 CAS-Nummer: 1858251-69-0 |