2,5-Difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300789-1G
APOSPC300789-1GEA
361
EUR
APOSPC300789-1G
2,5-Difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
2,5-Difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 256,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103350 CAS-Nummer: 1430223-87-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |