6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300793-1G
PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA
0
EUR
APOSPC300793-1G
APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258865 CAS-Nummer: 1018828-69-7 |