4-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-1-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300794-1G
APOSPC300794-1GEA
296
EUR
APOSPC300794-1G
4-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-1-fluorobenzene
4-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-1-fluorobenzene
Formel:
C₁₂H₁₆BrFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26939171 CAS-Nummer: 1777895-41-6 |