4-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300795-1G
APOSPC300795-1GEA
248
EUR
APOSPC300795-1G
4-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-2-fluorobenzene
Formel:
C₁₂H₁₆BrFO₃ Molecular Weight: 307,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19168379 CAS-Nummer: 1271673-78-9 |