4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 0 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formel: C₄H₂F₃IN₂
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064883
CAS-Nummer: 866638-72-4