2,3,5-Trifluoro-4-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300803-100MG
APOSPC300803-100MGEA
325
EUR
APOSPC300803-100MG
2,3,5-Trifluoro-4-methoxybenzonitrile
2,3,5-Trifluoro-4-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782079 CAS-Nummer: 916791-82-7 |