2,3,5-Trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300806-250MG
APOSPC300806-250MGEA
174
EUR
APOSPC300806-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 274,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103355 CAS-Nummer: 812643-49-5 |