N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300811-1G
APOSPC300811-1GEA
0
EUR
APOSPC300811-1G
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₆BrF₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263995 CAS-Nummer: 157554-76-2 |