2-Chloro-N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300820-1G
APOSPC300820-1GEA
183
EUR
APOSPC300820-1G
2-Chloro-N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Chloro-N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₈ClF₂NO₂ Molecular Weight: 235,615 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01124483 CAS-Nummer: 302936-08-9 |