N-(4-Chlorophenyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300823-1G
APOSPC300823-1GEA
224
EUR
APOSPC300823-1G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[3-(difluoromethoxy)phenyl]urea
Formel:
C₁₄H₁₁ClF₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148243 CAS-Nummer: 540771-25-3 |