2-Methyl-3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300827-1G
APOSPC300827-1GEA
310
EUR
APOSPC300827-1G
2-Methyl-3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₉H₆F₃N₃O Molecular Weight: 229,159 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148241 CAS-Nummer: 1823496-56-5 |