6-Phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300828-1G
APOSPC300828-1GEA
310
EUR
APOSPC300828-1G
6-Phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridin-3-amine
6-Phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₁₄H₉F₃N₂S Molecular Weight: 294,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148251 CAS-Nummer: 104960-57-8 |