5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300831-1G
APOSPC300831-1GEA
361
EUR
APOSPC300831-1G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₀H₆BrF₃N₂ Molecular Weight: 291,067 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347987 CAS-Nummer: 1858241-88-9 |