1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300832-1G
APOSPC300832-1GEA
147
EUR
APOSPC300832-1G
1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO₃ Molecular Weight: 317,648 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01579545 CAS-Nummer: 21802-08-4 |