4-Nitro-1-phenoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300833-1G
APOSPC300833-1GEA
125
EUR
APOSPC300833-1G
4-Nitro-1-phenoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1-phenoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347989 CAS-Nummer: 6969-95-5 |